missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human SRC, His Tag Recombinant Protein
SRC Recombinant Human Protein
924.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005408 |
---|---|
Gen-Alias | SRC |
Spezies | Human |
Proteinmarkierung | His Tag |
Expressionssystem | Baculovirus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11539286
|
Invitrogen™
P3044 |
10μg |
924.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15488393
|
Invitrogen™
PR4336E |
100 μg |
2605.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10760355
|
Invitrogen™
PV3584 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
SRC is a cytoplasmic tyrosine kinase and proto-oncogene involved in the regulation of embryonic development and cell growth.Spezifikation
NP_005408 | |
Human | |
Baculovirus |
SRC | |
His Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.