Learn More
Spectrum™ Micro Float-A-Lyzer™ Gebrauchsfertiges kleinvolumiges Dialysegerät
Dieses vormontierte Gerät bietet ultimativen Komfort und verfügt über Schläuche mit ultrareiner Membran aus Zelluloseester (CE) mit Biotechnologie-Gütegrad. Das anwenderfreundliche Design macht die Mikrodialyse im Labor so einfach wie nie.
173.00 CHF - 198.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Micro Float-A-Lyzer Dialysevorrichtung
Membran Zellulose-Ester
Material Polycarbonat
Durchmesser (angloamerikanisch) Membran 0.25 Zoll
Durchmesser (metrisch) Membran 6,4 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 14
Produktcode Marke MWCO Verschlussfarbe Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke MWCO Verschlussfarbe Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12005625
Unterlagen ansehen
Spectrum™
F235049
0,1 bis 0,5 kDa Grün 44 mm
173.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12025625
Unterlagen ansehen
Spectrum™
F235051
0,5 bis 1 kDa Orange 44 mm
173.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12045625
Unterlagen ansehen
Spectrum™
F235053
3,5 bis 5 kDa Schwarz 44 mm
181.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12065625
Unterlagen ansehen
Spectrum™
F235055
8 bis 10 kDa Gelb 44 mm
173.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12085625
Unterlagen ansehen
Spectrum™
F235057
20 kDa Rot 44 mm
173.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12005635
Unterlagen ansehen
Spectrum™
F235058
50 kDa Weiß 44 mm
173.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12015625
Unterlagen ansehen
Spectrum™
F235061
0,1 bis 0,5 kDa Grün 63 mm
181.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12025635
Unterlagen ansehen
Spectrum™
F235059
100 kDa Blau 44 mm
181.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12035625
Unterlagen ansehen
Spectrum™
F235063
0,5 bis 1 kDa Orange 63 mm
173.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12055625
Unterlagen ansehen
Spectrum™
F235065
3,5 bis 5 kDa Schwarz 63 mm
173.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12075625
Unterlagen ansehen
Spectrum™
F235067
8 bis 10 kDa Gelb 63 mm
198.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12095625
Unterlagen ansehen
Spectrum™
F235069
20 kDa Rot 63 mm
173.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12015635
Unterlagen ansehen
Spectrum™
F235070
50 kDa Weiß 63 mm
181.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12035635
Unterlagen ansehen
Spectrum™
F235071
100 kDa Blau 63 mm
173.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses vormontierte Gerät bietet ultimativen Komfort und verfügt über Schläuche mit ultrareiner Membran aus Zelluloseester (CE) mit Biotechnologie-Gütegrad. Das anwenderfreundliche Design macht die Mikrodialyse im Labor so einfach wie nie.
Der gebrauchsfertige Float-A-Lyzer G 2 ist zum Einmalgebrauch vorgesehen. Er bietet Membranschläuche aus Zelluloseester (CE) mit Biotechnologie-Gütegrad in einem einfach zu verwendenden, vormontierten Dialysegerät. Erhältlich in folgenden Größen: 1, 5 und 10 ml. Die wiederverschließbare Schraubkappe ist für die 9 verfügbaren MWCOs farbkodiert und verfügt über einen offenen Zugang für einfaches Beladen und vollständige Probenrückgewinnung mit einer Einwegpipette (für 5 und 10 ml im Lieferumfang enthalten). Der Schwimmring (im Lieferumfang enthalten) sorgt für Auftrieb zur Maximierung der Dialyseeffizienz.
  • Spezielles Design, das bei der Versuchsvorbereitung aufrecht auf die Tischplatte gestellt werden kann und sich während der Dialyse durch den Auftrieb selbst ausrichtet.
  • Die auslaufsichere Luer-Lok™-Kappe ermöglicht einen einfachen Zugang über die mitgelieferte Spritze zum einfachen Befüllen und Entnehmen von Proben.
  • Die Einheiten können für die gleichzeitige Dialyse mehrerer Proben auch ineinandergesteckt werden.
  • Gebrauchsfertige Komplettlösung
  • Einfaches Befüllen der Spritze (ohne Nadel)
  • Maximale Probenrückgewinnung
  • UltraPure CE für Biotechnologie-Labors (Reinigungsfrei)
  • Breitester MWCO-Bereich
  • Maximiert SA und minimiert das Aufnahmevolumen.
Spezifikation
Spezifikation
Micro Float-A-Lyzer Dialysevorrichtung
Polycarbonat
6,4 mm
45 mm
Luer-Lock
Jeweils
Zellulose-Ester
0.25 Zoll
1.77 Zoll
Polypropylen
1 ml-Spritze
Spezielles Design, das bei der Versuchsvorbereitung aufrecht auf die Tischplatte gestellt werden kann und sich während der Dialyse durch den Auftrieb selbst ausrichtet.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum™ Micro Float-A-Lyzer™ Gebrauchsfertiges kleinvolumiges Dialysegerät