Learn More
Spectrum™ Micro Float-A-Lyzer™ Gebrauchsfertiges kleinvolumiges Dialysegerät
Artikelnummer. 12005625
Ansicht ändern
Click to view available options
MWCO:
0,1 bis 0,5 kDa
0,5 bis 1 kDa
100 kDa
20 kDa
3,5 bis 5 kDa
50 kDa
8 bis 10 kDa
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Weiß
Höhe (metrisch):
44 mm
63 mm
Packungsgröße:
12 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Verschlussfarbe Höhe (metrisch) unitSize
12005625 0,1 bis 0,5 kDa Grün 44 mm 12 Stück
12025625 0,5 bis 1 kDa Orange 44 mm 12 Stück
12045625 3,5 bis 5 kDa Schwarz 44 mm 12 Stück
12065625 8 bis 10 kDa Gelb 44 mm 12 Stück
12085625 20 kDa Rot 44 mm 12 Stück
12005635 50 kDa Weiß 44 mm 12 Stück
12015625 0,1 bis 0,5 kDa Grün 63 mm 12 Stück
12025635 100 kDa Blau 44 mm 12 Stück
12035625 0,5 bis 1 kDa Orange 63 mm 12 Stück
12055625 3,5 bis 5 kDa Schwarz 63 mm 12 Stück
12075625 8 bis 10 kDa Gelb 63 mm -
12095625 20 kDa Rot 63 mm 12 Stück
12015635 50 kDa Weiß 63 mm 12 Stück
12035635 100 kDa Blau 63 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 12005625 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. F235049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00 CHF
    172.10 CHF / 12 Stück
    Sparen 1.90 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses vormontierte Gerät bietet ultimativen Komfort und verfügt über Schläuche mit ultrareiner Membran aus Zelluloseester (CE) mit Biotechnologie-Gütegrad. Das anwenderfreundliche Design macht die Mikrodialyse im Labor so einfach wie nie.
Gebrauchsfertig und Einwegprodukt Float-A-Lyzer G2 integriert Membranschläuche aus biotechnologisch geprüfter Celluloseester-Mischung (CE) in ein vormontiertes Dialysegerät, das einfach zu bedienen ist.& bietet höchsten Komfort. Erhältlich in den Volumengrößen: 1, 5 und 10 ml. Der wiederverschließbare Schraubverschluss ist farblich für 9 verfügbare MWCO-Werte gekennzeichnet und ermöglicht einen einfachen Zugang für die Beladung und vollständige Probenrückgewinnung mit einer Einwegpipette (im Lieferumfang für 5- und 10-ml-Größen enthalten). Der Schwimmring (im Lieferumfang enthalten) sorgt für Auftrieb zur Maximierung der Dialyseeffizienz.
  • Spezielles Design, das bei der Versuchsvorbereitung aufrecht auf die Tischplatte gestellt werden kann und sich während der Dialyse durch den Auftrieb selbst ausrichtet.
  • Dicht Luer-Lok™ Die Kappe ermöglicht einen einfachen Zugang mit der beiliegenden Spritze für einfaches Befüllen und Entnehmen der Probe.
  • Die Einheiten können für die gleichzeitige Dialyse mehrerer Proben auch ineinandergesteckt werden.
  • Gebrauchsfertige Komplettlösung
  • Einfaches Befüllen der Spritze (ohne Nadel)
  • Maximale Probenrückgewinnung
  • Ultrapure Biotech CE (keine Reinigung)
  • Breitester MWCO-Bereich
  • Maximiert SA& minimiert das Stauvolumen
Spezifikation
Produkttyp Micro Float-A-Lyzer Dialysevorrichtung
MWCO 0,1 bis 0,5 kDa
Membran Zellulose-Ester
Material Polycarbonat
Durchmesser (angloamerikanisch) Membran 0.25 Zoll
Durchmesser (metrisch) Membran 6,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,7 in.
Höhe (metrisch) 44 mm
Breite (angloamerikanisch) 1.77 Zoll
Breite (metrisch) 45 mm
Kapazität (metrisch) 100 bis 200 μl
Verschlussfarbe Grün
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Luer-Lock
Kitinhalt 1 ml-Spritze
Menge Jeweils
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spezielles Design, das bei der Versuchsvorbereitung aufrecht auf die Tischplatte gestellt werden kann und sich während der Dialyse durch den Auftrieb selbst ausrichtet.