Learn More
Spectrum™ Micro Float-A-Lyzer™ Gebrauchsfertiges kleinvolumiges Dialysegerät Artikelnummer.: 12015635
Verfügbar ab: 18-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Spectrum™ Micro Float-A-Lyzer™ Gebrauchsfertiges kleinvolumiges Dialysegerät
Artikelnummer. 12015635
50 kDa, Weiß, 63 mm, 12 Stück
Click to view available options
MWCO:
0,1 bis 0,5 kDa
0,5 bis 1 kDa
100 kDa
20 kDa
3,5 bis 5 kDa
50 kDa
8 bis 10 kDa
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Weiß
Höhe (metrisch):
44 mm
63 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 12015635
Marke: Spectrum™ F235070
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses vormontierte Gerät bietet ultimativen Komfort und verfügt über Schläuche mit ultrareiner Membran aus Zelluloseester (CE) mit Biotechnologie-Gütegrad. Das anwenderfreundliche Design macht die Mikrodialyse im Labor so einfach wie nie.
Der gebrauchsfertige Float-A-Lyzer G 2 ist zum Einmalgebrauch vorgesehen. Er bietet Membranschläuche aus Zelluloseester (CE) mit Biotechnologie-Gütegrad in einem einfach zu verwendenden, vormontierten Dialysegerät. Erhältlich in folgenden Größen: 1, 5 und 10 ml. Die wiederverschließbare Schraubkappe ist für die 9 verfügbaren MWCOs farbkodiert und verfügt über einen offenen Zugang für einfaches Beladen und vollständige Probenrückgewinnung mit einer Einwegpipette (für 5 und 10 ml im Lieferumfang enthalten). Der Schwimmring (im Lieferumfang enthalten) sorgt für Auftrieb zur Maximierung der Dialyseeffizienz.
  • Spezielles Design, das bei der Versuchsvorbereitung aufrecht auf die Tischplatte gestellt werden kann und sich während der Dialyse durch den Auftrieb selbst ausrichtet.
  • Die auslaufsichere Luer-Lok™-Kappe ermöglicht einen einfachen Zugang über die mitgelieferte Spritze zum einfachen Befüllen und Entnehmen von Proben.
  • Die Einheiten können für die gleichzeitige Dialyse mehrerer Proben auch ineinandergesteckt werden.
  • Gebrauchsfertige Komplettlösung
  • Einfaches Befüllen der Spritze (ohne Nadel)
  • Maximale Probenrückgewinnung
  • UltraPure CE für Biotechnologie-Labors (Reinigungsfrei)
  • Breitester MWCO-Bereich
  • Maximiert SA und minimiert das Aufnahmevolumen.
Spezifikation
Produkttyp Micro Float-A-Lyzer Dialysevorrichtung
MWCO 50 kDa
Membran Zellulose-Ester
Material Polycarbonat
Durchmesser (angloamerikanisch) Membran 0.25 Zoll
Durchmesser (metrisch) Membran 6,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Höhe (metrisch) 63 mm
Breite (angloamerikanisch) 1.77 Zoll
Breite (metrisch) 45 mm
Kapazität (metrisch) 400 bis 500 μl
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Luer-Lock
Kitinhalt 1 ml-Spritze
Menge Jeweils
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spezielles Design, das bei der Versuchsvorbereitung aufrecht auf die Tischplatte gestellt werden kann und sich während der Dialyse durch den Auftrieb selbst ausrichtet.
Name des Produkts
Spectrum™ Micro Float-A-Lyzer™ Gebrauchsfertiges kleinvolumiges Dialysegerät >