Learn More
Smooth Muscle Actic Specific Rabbit anti-Human, Unconjugated, Clone: 5H7, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
140.25 CHF - 413.21 CHF
Spezifikation
Antigen Smooth Muscle Actic Specific
Klon 5H7
Konzentration 260 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16820436
Unterlagen ansehen
Proteintech
80008-1-RR-20UL
20 μL
140.25 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16810436
Unterlagen ansehen
Proteintech
80008-1-RR-100UL
100 μL
413.21 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The smooth muscle actin specific antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human smooth muscle actin specific. This antibody recognizes human, mouse, rat, chicken, pig antigen. The smooth muscle actin specific antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
Smooth Muscle Actic Specific
260 μg/mL
Monoclonal
Rabbit
59
Primary
5H7
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Human, Mouse, Rat, Chicken, Pig