Learn More
Sartorius™ Filterscheiben mit glatter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 3HW
Geeignet für routinemäßige qualitative Analysen im Labor. Sartorius™ Glatte gefaltete Filter, Gütegrad 3-HW eignen sich dank ihrer Nassfestigkeit für die Druck- und Vakuumfiltration. Die ultrareinen Filterpapiere sind als gefaltete Filterkonen in verschiedensten Durchmessern lieferbar.
38.55 CHF - 525.00 CHF
Spezifikation
Format | Gefaltet |
---|---|
Material | Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff |
Particle Retention | 8 bis 12 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 20 μm/s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für qualitativtechnische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10672592
|
Sartorius™
FT-4-303-070 |
70 mm |
305.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10468742
|
Sartorius™
FT-4-303-110 |
110 mm |
53.75 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10642042
|
Sartorius™
FT-4-303-125 |
125 mm |
38.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10233381
|
Sartorius™
FT-4-303-150 |
150 mm |
38.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10480663
|
Sartorius™
FT-4-303-185 |
185 mm |
38.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10355171
|
Sartorius™
FT-4-303-090 |
90 mm |
119.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10173941
|
Sartorius™
FT-4-303-210 |
210 mm |
50.95 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10662422
|
Sartorius™
FT-4-303-240 |
240 mm |
65.70 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10479891
|
Sartorius™
FT-4-303-290 |
290 mm |
69.90 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10375411
|
Sartorius™
FT-4-303-320 |
320 mm |
95.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10032291
|
Sartorius™
FT-4-303-385 |
385 mm |
240.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10134041
|
Sartorius™
FT-4-303-450 |
450 mm |
525.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10286842
|
Sartorius™
FT-4-303-500 |
500 mm |
305.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Diese glatten, gefalteten Filterpapierkegel werden für routinemäßige qualitative Analysen wie die Klärung und Bestimmung von Substanzen verwendet. Filter sind nassfest, sodass sie für Druck- oder Vakuumfiltration geeignet sind.- Hergestellt aus raffiniertem Zellstoff und Baumwoll-Linters mit einem α-Zellulosegehalt von mehr als 95 %
- Reines technisches Filterpapier mit einem Aschegehalt von 0.1 bis 0.15 %
- Gütegrad 3-HW-Filter mit folgenden Merkmalen:
- Mittlere bis breite Poren für eine mäßig schnelle Filtrationsrate
- Nassberstbeständigkeit von 15 kPa
- Basisgewicht von 65 g/m2
- Nicht steril und in Großpackung.
Spezifikation
Gefaltet | |
8 bis 12 μm | |
Für qualitativtechnische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen | |
100/Packung | |
Qualitativ, technisch, glatt |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
20 μm/s | |
3HW | |
0,14 mm |