Learn More
Sartorius™ Filterscheiben mit glatter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 3HW
Geeignet für routinemäßige qualitative Analysen im Labor. Sartorius™ Glatte gefaltete Filter, Gütegrad 3-HW eignen sich dank ihrer Nassfestigkeit für die Druck- und Vakuumfiltration. Die ultrareinen Filterpapiere sind als gefaltete Filterkonen in verschiedensten Durchmessern lieferbar.
Marke:  Sartorius™ FT-4-303-450
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10134041
  • 525.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese gefalteten Kegel aus glattem Filterpapier werden bei routinemäßigen qualitativen Analysen zum Beispiel zur Klärung und Bestimmung von Substanzen verwendet. Die Filter sind nassfest und sind daher für Druck- oder Vakuumfiltration geeignet.
  • Aus Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von mehr als 95 %
  • Reines, technisches Filterpapier mit einem Aschegehalt von 0,1 bis 0,15 %
  • Filter mit dem Gütegrad 3-HW verfügen über die folgenden Merkmale:
    • Mittlere bis breite Pore für eine mäßig schnelle Filtrationsrate
    • Berstdruckbeständigkeit im nassen Zustand von 15 kPa
    • Flächengewicht von 65 g/m2
  • Nicht steril und in Großpackungen
Spezifikation
Spezifikation
Gefaltet
8 bis 12 μm
Für qualitativ­technische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen
100/Packung
Qualitativ, technisch, glatt
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
20 μm/s
3HW
0,14 mm
450 mm