Learn More
Sartorius™ Filterscheiben mit glatter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 3HW
Geeignet für routinemäßige qualitative Analysen im Labor. Sartorius™ Glatte gefaltete Filter, Gütegrad 3-HW eignen sich dank ihrer Nassfestigkeit für die Druck- und Vakuumfiltration. Die ultrareinen Filterpapiere sind als gefaltete Filterkonen in verschiedensten Durchmessern lieferbar.
Marke:  Sartorius™ FT-4-303-150
Additional Details : Gewicht : 0.16200kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10233381
  • 38.55 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese glatten, gefalteten Filterpapierkegel werden für routinemäßige qualitative Analysen wie die Klärung und Bestimmung von Substanzen verwendet. Filter sind nassfest, sodass sie für Druck- oder Vakuumfiltration geeignet sind.
  • Hergestellt aus raffiniertem Zellstoff und Baumwoll-Linters mit einem α-Zellulosegehalt von mehr als 95 %
  • Reines technisches Filterpapier mit einem Aschegehalt von 0.1 bis 0.15 %
  • Gütegrad 3-HW-Filter mit folgenden Merkmalen:
    • Mittlere bis breite Poren für eine mäßig schnelle Filtrationsrate
    • Nassberstbeständigkeit von 15 kPa
    • Basisgewicht von 65 g/m2
  • Nicht steril und in Großpackung.
Spezifikation
Spezifikation
Gefaltet
8 bis 12 μm
Für qualitativ­technische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen
100/Packung
Qualitativ, technisch, glatt
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
20 μm/s
3HW
0,14 mm
150 mm