Learn More
Zeiss™ Schieber
Diese Schieber eignen sich für zahlreiche Anwendungen
55.00 CHF - 2676.50 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11835093
|
Zeiss™
426968-9030-000 |
Objektträger | 50x/0,7 Epi+ |
2660.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12312043
|
Zeiss™
426717-9020-000 |
Schieber mit festem Phasenstopp Ph 1/0,4 | mit festem Phasenstopp Ph 1/0,4 |
55.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11825093
|
Zeiss™
426968-9020-000 |
Objektträger | 5x/0,13, 10x/0,2, 20x/0,4 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Schieber 10 x 46 mm Ph/PlasDIC, H, Ph/PlasDIC- 2 Positionen für Ph- oder PlasDIC-Membranen
- Hellfeldposition mit neutral
- Dichtefilter 0.06
- Mit Festphasenblende Ph 1/0.4
- 5x/0.13, 10x/0.2, 20x/0.4 Epi+
- 50x/0.7 Epi+
Spezifikation
Je 1 |