Learn More
Zeiss™ Schieber
Diese Schieber eignen sich für zahlreiche Anwendungen
Marke:  Zeiss™ 426968-9020-000
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11825093
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
Schieber 10 x 46 mm Ph/PlasDIC, H, Ph/PlasDIC
  • 2 Positionen für Ph- oder PlasDIC-Membranen
  • Hellfeldposition mit neutral
  • Dichtefilter 0.06
Schieber 10 x 46 mm
  • Mit Festphasenblende Ph 1/0.4
DIC-Schieber EC EP
  • 5x/0.13, 10x/0.2, 20x/0.4 Epi+
DIC-Schieber EC EP
  • 50x/0.7 Epi+
Spezifikation
Spezifikation
Objektträger
5x/0,13, 10x/0,2, 20x/0,4