Learn More
Kartell™ Runde Rührstange für Objektträger
Der Gelenkring reduziert die Kontaktfläche und fördert die optimale Positionierung des Rührstabs
Marke:  Kartell™ 0078600
22.92 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10366251
  • 43.25 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Abgewinkelte Oberflächen können selbst bei niedrigen Drehzahlen sehr viel Turbulenz erzeugen
  •  Für Behälter mit unregelmäßigem Boden - für die optimale Position in Gefäßen mit gebogenen oder unebenen Böden
  • Der Ring trägt dazu bei, Vibrationen und Verschleiß zu verringern und die Reibungseffekte beim Kontakt mit dem Behälter zu verringern
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Spezifikation
    Spezifikation
    6,48 mm
    10
    PTFE (Polytetrafluoroethylen), PTFE (Polytetrafluoroethylen)
    20,57 mm