Learn More
Kartell™ Runde Rührstange für Objektträger
Der Gelenkring reduziert die Kontaktfläche und fördert die optimale Positionierung des Rührstabs
43.25 CHF - 45.40 CHF
Spezifikation
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen), PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
---|---|
Menge | 10 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10366251
|
Kartell™
0078600 |
20,57 mm |
43.25 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10152231
|
Kartell™
0078700 |
24,76 mm |
45.40 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
PTFE (Polytetrafluoroethylen), PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
10 |