Learn More
SLC7A2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
135.62 CHF - 383.48 CHF
Spezifikation
Antigen SLC7A2
Konzentration 450 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Konjugat Unconjugated
Form Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30237146
Unterlagen ansehen
Proteintech
30232-1-AP-20UL
20 μL
135.62 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30233779
Unterlagen ansehen
Proteintech
30232-1-AP-150UL
150 μL
383.48 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The SLC7A2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SLC7A2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SLC7A2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
SLC7A2
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Liquid
Human, Mouse, Rat
ATRC2; CAT-2; HCAT2
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
450 μg/mL
Unconjugated
Rabbit
6542
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.