Learn More
SLC7A2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 30232-1-AP-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The SLC7A2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SLC7A2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SLC7A2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Specifica
| SLC7A2 | |
| 450 μg/mL | |
| ATRC2; CAT-2; HCAT2 | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| 6542 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Polyclonal Antibody | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 76 kDa | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto