missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLC7A2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 30232-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The SLC7A2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SLC7A2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SLC7A2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Especificaciones
| SLC7A2 | |
| 450 μg/mL | |
| ATRC2; CAT-2; HCAT2 | |
| Recombinant Protein | |
| 150 μL | |
| 6542 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Polyclonal Antibody | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 76 kDa | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido