Learn More
Sampling Systems™ Silikondichtung für Lagerbehälter
Diese Dichtungen, wenn sie mit Kippklammern verwendet werden, machen Lagerbehälter auslaufsicher. Wählen Sie die passende Dichtung für Ihren Behälter.
39.25 CHF - 55.85 CHF
Spezifikation
Material | Silikon |
---|---|
Typ | O-Ring-Dichtung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Auslaufsichere Ausführung |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15829731
|
Sampling Systems™
SIL-20-FDA |
Aufbewahrungsbehälter 20 l |
39.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15839731
|
Sampling Systems™
SIL-25-FDA |
Aufbewahrungsbehälter 25 l |
39.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15859731
|
Sampling Systems™
SIL-30-FDA |
Aufbewahrungsbehälter 30 l |
39.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15869731
|
Sampling Systems™
SIL-50-FDA |
Aufbewahrungsbehälter 50 l |
39.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15889731
|
Sampling Systems™
SIL-75-FDA |
Aufbewahrungsbehälter 75 l |
55.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15889721
|
Sampling Systems™
SIL-100-FDA |
Aufbewahrungsbehälter 100 l |
55.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- O-Ring-Konstruktion
- Hergestellt aus FDA-akzeptablem Silikon
- Geeignet für Lagerbehälter aus 304 und 316L Edelstahl
- In zahlreichen Größen erhältlich
Specifications
Silikon | |
O-Ring-Dichtung | |
Auslaufsichere Ausführung |