Learn More
Sampling Systems™ Silikondichtung für Lagerbehälter
Diese Dichtungen, wenn sie mit Kippklammern verwendet werden, machen Lagerbehälter auslaufsicher. Wählen Sie die passende Dichtung für Ihren Behälter.
Marke:  Sampling Systems™ SIL-75-FDA
Additional Details : Gewicht : 0.04000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15889731
  • 55.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • O-Ring-Konstruktion
  • Hergestellt aus FDA-akzeptablem Silikon
  • Geeignet für Lagerbehälter aus 304 und 316L Edelstahl
  • In zahlreichen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Auslaufsichere Ausführung
O-Ring-Dichtung
Silikon
Aufbewahrungsbehälter 75 l