Learn More
Sampling Systems™ Silikondichtung für Lagerbehälter
Diese Dichtungen, wenn sie mit Kippklammern verwendet werden, machen Lagerbehälter auslaufsicher. Wählen Sie die passende Dichtung für Ihren Behälter.
Marke: Sampling Systems™ SIL-100-FDA
Additional Details : Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- O-Ring-Konstruktion
- Hergestellt aus FDA-akzeptablem Silikon
- Geeignet für Lagerbehälter aus 304 und 316L Edelstahl
- In zahlreichen Größen erhältlich
Spezifikation
Auslaufsichere Ausführung | |
O-Ring-Dichtung | |
Silikon | |
Aufbewahrungsbehälter 100 l |