Learn More
Trajan™ Ersatznadel für 25 bis 500 µl-Spritzen
Eine Reihe hochwertiger Nadeln für eine SGE-Spritze in verschiedenen Längen und Spitzentypen
44.55 CHF - 71.70 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Ersatznadel |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritze (25 bis 500 μl) |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15278593
|
Trajan™
038060 |
0.5 mm | 25 G |
44.55 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10108538
|
Trajan™
038131 |
0.63 mm | 23 G |
71.70 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10107170
|
Trajan™
038270 |
0.7 mm | 22 G |
70.35 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
Ersatznadel | |
Spritze (25 bis 500 μl) |