Learn More
Trajan™ Ersatznadel für 25 bis 500 µl-Spritzen
Eine Reihe hochwertiger Nadeln für eine SGE-Spritze in verschiedenen Längen und Spitzentypen
Marke: Trajan™ 038131
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
23 G | |
0.63 mm | |
70 mm | |
Spritze (25 bis 500 μl) |
0.24 mm | |
Ersatznadel | |
Schräg |