Learn More
Trajan™ Ersatznadel für 25 bis 500 µl-Spritzen
Eine Reihe hochwertiger Nadeln für eine SGE-Spritze in verschiedenen Längen und Spitzentypen
Marke:  Trajan™ 038270
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10107170
  • 70.35 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
  • Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
Spezifikation
22 G
0.7 mm
70 mm
Spritze (25 bis 500 μl)
0.37 mm
Ersatznadel
LC