Learn More
Halbflüchtiger Kalibrierstandard, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
295.00 CHF - 1525.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12797496
|
SPEX Certiprep
BIG-BN-2 |
1 ml | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
295.00 CHF
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12707506
|
SPEX Certiprep
BIG-BN-2-5 |
5 ml | 5 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
1,2,4-Trichlorbenzol | 120-82-1 | 2000μg/ml |
1,2-Dichlorbenzol | 95-50-1 | 2000μg/ml |
1,3-Dichlorbenzol | 541-73-1 | 2000μg/ml |
1,4-Dichlorbenzol | 106-46-7 | 2000μg/ml |
2,4-Dinitrotoluol | 121-14-2 | 2000μg/ml |
2,6-Dinitrotoluol | 606-20-2 | 2000μg/ml |
2-Chlornaphthalin | 91-58-7 | 2000μg/ml |
2-Methylnaphthalin | 91-57-6 | 2000μg/ml |
2-Nitroanilin | 88-74-4 | 2000μg/ml |
3-Nitroanilin | 99-09-2 | 2000μg/ml |
4-Bromodiphenylether | 101-55-3 | 2000μg/ml |
4-Chloranilin (p-Chloranilin) | 106-47-8 | 2000μg/ml |
4-Chlorphenyl-Phenylether | 7005-72-3 | 2000μg/ml |
4-Nitroanilin | 100-01-6 | 2000μg/ml |
Acenaphthen | 83-32-9 | 2000μg/ml |
Acenaphthylen | 208-96-8 | 2000μg/ml |
Anthracen | 120-12-7 | 2000μg/ml |
Benz(a)anthracen | 56-55-3 | 2000μg/ml |
Benzo(a)pyren | 50-32-8 | 2000μg/ml |
Benzo(b)fluoranthen | 205-99-2 | 2000μg/ml |
Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | 2000μg/ml |
Benzo(k)fluoranthen | 207-08-9 | 2000μg/ml |
Benzylalkohol | 100-51-6 | 2000μg/ml |
Bis(2-Chloro-1-Methylethyl)ether | 108-60-1 | 2000μg/ml |
bis(2-Chlorethoxy)methan | 111-91-1 | 2000μg/ml |
bis(2-Chlorethyl)ether | 111-44-4 | 2000μg/ml |
Bis(2-Ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 | 2000μg/ml |
Butylbenzylphthalat | 85-68-7 | 2000μg/ml |
Chrysen | 218-01-9 | 2000μg/ml |
Dibenz(a,h)anthracen | 53-70-3 | 2000μg/ml |
Dibenzofuran | 132-64-9 | 2000μg/ml |
Diethylphthalat | 84-66-2 | 2000μg/ml |
Dimethylphthalat | 131-11-3 | 2000μg/ml |
Di-n-butylphthalat | 84-74-2 | 2000μg/ml |
Di-n-octylphthalat | 117-84-0 | 2000μg/ml |
Fluoranthen | 206-44-0 | 2000μg/ml |
Fluoren | 86-73-7 | 2000μg/ml |
Hexachlorbenzol | 118-74-1 | 2000μg/ml |
Hexachlorbutadien | 87-68-3 | 2000μg/ml |
Hexachlorcyclopentadien | 77-47-4 | 2000μg/ml |
Hexachlorethan | 67-72-1 | 2000μg/ml |
Indeno(1,2,3-c,d)pyren | 193-39-5 | 2000μg/ml |
Isophoron | 78-59-1 | 2000μg/ml |
Naphthalin | 91-20-3 | 2000μg/ml |
Nitrobenzol | 98-95-3 | 2000μg/ml |
N-Nitrosodi-n-propylamin | 621-64-7 | 2000μg/ml |
N-Nitrosodiphenylamin | 86-30-6 | 2000μg/ml |
Phenanthren | 85-01-8 | 2000μg/ml |
Pyren | 129-00-0 | 2000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Produkt nur für den Laborgebrauch