Learn More
Halbflüchtiger Kalibrierstandard, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep BIG-BN-2-5
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Includes: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
1,2,4-Trichlorbenzol | 120-82-1 | 2000μg/ml |
1,2-Dichlorbenzol | 95-50-1 | 2000μg/ml |
1,3-Dichlorbenzol | 541-73-1 | 2000μg/ml |
1,4-Dichlorbenzol | 106-46-7 | 2000μg/ml |
2,4-Dinitrotoluol | 121-14-2 | 2000μg/ml |
2,6-Dinitrotoluol | 606-20-2 | 2000μg/ml |
2-Chlornaphthalin | 91-58-7 | 2000μg/ml |
2-Methylnaphthalin | 91-57-6 | 2000μg/ml |
2-Nitroanilin | 88-74-4 | 2000μg/ml |
3-Nitroanilin | 99-09-2 | 2000μg/ml |
4-Bromodiphenylether | 101-55-3 | 2000μg/ml |
4-Chloranilin (p-Chloranilin) | 106-47-8 | 2000μg/ml |
4-Chlorphenyl-Phenylether | 7005-72-3 | 2000μg/ml |
4-Nitroanilin | 100-01-6 | 2000μg/ml |
Acenaphthen | 83-32-9 | 2000μg/ml |
Acenaphthylen | 208-96-8 | 2000μg/ml |
Anthracen | 120-12-7 | 2000μg/ml |
Benz(a)anthracen | 56-55-3 | 2000μg/ml |
Benzo(a)pyren | 50-32-8 | 2000μg/ml |
Benzo(b)fluoranthen | 205-99-2 | 2000μg/ml |
Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | 2000μg/ml |
Benzo(k)fluoranthen | 207-08-9 | 2000μg/ml |
Benzylalkohol | 100-51-6 | 2000μg/ml |
Bis(2-Chloro-1-Methylethyl)ether | 108-60-1 | 2000μg/ml |
bis(2-Chlorethoxy)methan | 111-91-1 | 2000μg/ml |
bis(2-Chlorethyl)ether | 111-44-4 | 2000μg/ml |
Bis(2-Ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 | 2000μg/ml |
Butylbenzylphthalat | 85-68-7 | 2000μg/ml |
Chrysen | 218-01-9 | 2000μg/ml |
Dibenz(a,h)anthracen | 53-70-3 | 2000μg/ml |
Dibenzofuran | 132-64-9 | 2000μg/ml |
Diethylphthalat | 84-66-2 | 2000μg/ml |
Dimethylphthalat | 131-11-3 | 2000μg/ml |
Di-n-butylphthalat | 84-74-2 | 2000μg/ml |
Di-n-octylphthalat | 117-84-0 | 2000μg/ml |
Fluoranthen | 206-44-0 | 2000μg/ml |
Fluoren | 86-73-7 | 2000μg/ml |
Hexachlorbenzol | 118-74-1 | 2000μg/ml |
Hexachlorbutadien | 87-68-3 | 2000μg/ml |
Hexachlorcyclopentadien | 77-47-4 | 2000μg/ml |
Hexachlorethan | 67-72-1 | 2000μg/ml |
Indeno(1,2,3-c,d)pyren | 193-39-5 | 2000μg/ml |
Isophoron | 78-59-1 | 2000μg/ml |
Naphthalin | 91-20-3 | 2000μg/ml |
Nitrobenzol | 98-95-3 | 2000μg/ml |
N-Nitrosodi-n-propylamin | 621-64-7 | 2000μg/ml |
N-Nitrosodiphenylamin | 86-30-6 | 2000μg/ml |
Phenanthren | 85-01-8 | 2000μg/ml |
Pyren | 129-00-0 | 2000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Halbflüchtiger Kalibrierungsstandard | |
5 ml | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte | |
Für die US-EPA-Methoden 625, 8270, CLP |
5 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. | |
Komponenten in Methylenchlorid: Benzol bei 2000 μg/ml Acenapthen Dimethyl Phthalat Acenaphthylen Di-n-Butyl Phthalat Anthracen 2,4-Dinitrotoluol Benzo(a)Anthracen 2,6 -Dinitrotoluol Benzo(a)Pyren Di-n-Octyl Phthalat Benzo(b)Fluoranthen Fluoranthen Benzo(g,h,i)Perylen Fluoren Benzo(k)Fluoranthen Hexachlorbenzol Benzylalkohol Hexachlorbutadien bis(2 -Chloroethoxy)methan Hexachlorocyclopentadien bis(2 -Chlorethyl)ether Hexachlorethan bis(2 -Chloroisopropyl)ether Indeno(1,2,3-cd)pyren bis(2 -Ethylhexyl)phthalat Isophoron 4-Bromophenyl Phenylether 2-Methylnaphthalin Butylbenzylphthalat &n |
|
MeCl:Benzol |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: dichloromethane, benzene, 1,4-dichlorobenzene, 2,4-dinitrotoluene, 4-bromodiphenyl ether
Produkt nur für den Laborgebrauch