Learn More
Sea Sand, Acid Washed and Calcinated For Laboratory Use and DAB, Chem Lab
125.00 CHF - 303.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 14808-60-7 |
---|---|
Summenformel | O2Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 60.08 |
MDL-Nummer | MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 |
InChI-Schlüssel | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | Silandion |
SMILES | O=[Si]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15949296
|
Chem Lab
CL00.2631.1000 |
1 kg |
125.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16234291
|
Chem Lab
CL00.2631.5000 |
5 kg |
303.00 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Chemische Identifikatoren
14808-60-7 | |
60.08 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
O=[Si]=O |
O2Si | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
Silandion |
Spezifikation
14808-60-7 | |
Fest | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
O=[Si]=O | |
60.08 | |
< 0.05% | |
2.66 g/cm3 |
Grau | |
O2Si | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
Silandion | |
Analytisch | |
Polyethylen |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei Raumtemperatur lagern
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sea Sand, Acid Washed and Calcinated For Laboratory Use and DAB, Chem Lab