Learn More
Meersand, Säuregewaschen und kalziniert für Laboranwendungen und DAB, Chem Lab
Artikelnummer. 16234291
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16234291 5 kg 5 Kilogramm
15949296 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16234291 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL00.2631.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00 CHF
    120.66 CHF / 5 Kilogramm
    Sparen 195.34 CHF
    61% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Chemische Identifikatoren
CAS 14808-60-7
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Silandion
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Farbe Grau
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
Güte Analytisch
Glühverlust < 0.05%
Verpackung Polyethylen
Dichte 2,66 g/cm3