Learn More
Meersand, Säuregewaschen und kalziniert für Laboranwendungen und DAB, Chem Lab
Artikelnummer. 15949296
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15949296 1 kg 1 Kilogramm
16234291 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15949296 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL00.2631.1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 14808-60-7
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Silandion
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Farbe Grau
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Güte Analytisch
Glühverlust < 0.05%
Verpackung Polyethylen
Dichte 2.66 g/cm3