Learn More
SCAT HPLC Safety Cap, V2.0, präparativ
Die Safety Cap dient zur Sicherheitsextraktion von Lösungsmitteln beim Arbeiten mit jedem HPLC/UHPLC-System. Für den Einsatz in der präparativen HPLC-Umgebung mit größeren Schlauchanschlüssen und Luftventilen mit höherer Flussrate.
126.00 CHF - 150.00 CHF
Spezifikation
Typ | Sicherheitskappe |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC-Systeme |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Laborflaschen |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16463809
|
SCAT
308032 |
4,76 mm AD-Anschluss | 1 Fitting, 1 Belüftungsventil |
126.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16473779
|
SCAT
307007 |
6,35 mm AD-Anschluss | 1 Fitting, 1 Belüftungsventil |
126.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16493779
|
SCAT
307009 |
1 x 6,35 mm AD-Anschluss, 1 x 3,2 mm AD-Anschluss | 2 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil |
138.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16483809
|
SCAT
309032 |
4,76 mm AD-Anschluss | 2 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil |
138.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16483779
|
SCAT
307008 |
6,35 mm AD-Anschluss | 2 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil |
138.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16493809
|
SCAT
310032 |
4,76 mm AD-Anschluss | 3 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil |
150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17907260
|
SCAT™
307003 |
1 x 1.6, 2.3, 3.2, 4.76 mm (OD fitting) | 4 Fittings, 1 Air Valve |
134.31 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Die SCAT Safety Caps bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Lösungsmittelversorgung. Entnehmen Sie Ihre Lösungsmittel sicher aus Flaschen und Behältern, ohne gefährlichen Gasen und Lösungsmitteldämpfen ausgesetzt zu sein- Luer-Lock-Adapter
- Verbessertes Anschlussdesign für einfacheren Anschluss
- Hergestellt aus medizinischem PTFE, PFA-Fittings und einem PPS-Schraubverschluss
- Mit Platz für individuelle Beschriftung
- Autoklavierbar bis 200 °C
- Robuste Konstruktion für verbesserte Handhabung
Spezifikation
Sicherheitskappe | |
HPLC-Systeme | |
Laborflaschen |