Learn More
SCAT HPLC Safety Cap, V2.0, präparativ
Die Safety Cap dient zur Sicherheitsextraktion von Lösungsmitteln beim Arbeiten mit jedem HPLC/UHPLC-System. Für den Einsatz in der präparativen HPLC-Umgebung mit größeren Schlauchanschlüssen und Luftventilen mit höherer Flussrate.
Marke: SCAT 309032
108.34 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.07600kg
Beschreibung
Die SCAT Safety Caps bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Lösungsmittelversorgung. Entnehmen Sie Ihre Lösungsmittel sicher aus Flaschen und Behältern, ohne gefährlichen Gasen und Lösungsmitteldämpfen ausgesetzt zu sein- Luer-Lock-Adapter
- Verbessertes Anschlussdesign für einfacheren Anschluss
- Hergestellt aus medizinischem PTFE, PFA-Fittings und einem PPS-Schraubverschluss
- Mit Platz für individuelle Beschriftung
- Autoklavierbar bis 200 °C
- Robuste Konstruktion für verbesserte Handhabung
Spezifikation
2 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil | |
HPLC-Systeme | |
PFA, PTFE, PPS | |
GL 45 |
4,76 mm AD-Anschluss | |
Sicherheitskappe | |
Laborflaschen |