Learn More
SCAT HPLC Safety Cap, V2.0, präparativ
Die Safety Cap dient zur Sicherheitsextraktion von Lösungsmitteln beim Arbeiten mit jedem HPLC/UHPLC-System. Für den Einsatz in der präparativen HPLC-Umgebung mit größeren Schlauchanschlüssen und Luftventilen mit höherer Flussrate.
Marke: SCAT™ 307003
109.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10900kg
Beschreibung
- Luer Lock Adapter
- Improved fitting design for easier connection
- Constructed of medical grade PTFE, PFA fittings, and a PPS screw cap
- Includes space for individually labeling
- Autocalvable up to 200°C
- Stable construction for improved handling
- The screw caps with shut-off valve prevent air pockets in the capillaries and allow convenient container change.
Spezifikation
4 Fittings, 1 Air Valve | |
HPLC Systems | |
PTFE | |
GL45 |
1 x 1.6, 2.3, 3.2, 4.76 mm (OD fitting) | |
Safety Cap | |
Lab Bottles | |
Autoclavable |