missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S100B Mouse, Clone: S100B/1012, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | S100B |
---|---|
Klon | S100B/1012 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15910848
|
EnquireBio
6285-MSM2-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15900848
|
EnquireBio
6285-MSM2-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
S100B | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
6285 | |
Recombinant full-length human S100B protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
10-12kDa |
S100B/1012 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_016883913 | |
S100B | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
Brain, Melanoma |