Learn More
S100B Mouse, Clone: S100B/1012, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 6285-MSM2-P0
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15900848
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
S100B
Cytoplasmic
S100B/1012
Unconjugated
XP_016883913
Mouse
10-12kDa
Protein A/G Purified
RUO
6285
IgG2a κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
S100B
Recombinant full-length human S100B protein
Brain, Melanoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.