Learn More
IKA™ ROTAVISC-Flügelspindel
Flügelspindel für die Verwendung mit IKA™ ROTAVISC Viskosimetern.
243.00 CHF - 372.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Flügelspindel
Zur Verwendung mit (Geräte) IKA™ ROTAVISC Viskosimeter
Material AISI 316L
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17277549
Unterlagen ansehen
IKA™
0025006853
VAN-SP-1 Flügelspindel
372.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17287549
Unterlagen ansehen
IKA™
0025006854
VAN-SP-2 Flügelspindel
301.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17297549
Unterlagen ansehen
IKA™
0025006855
VAN-SP-3 Flügelspindel
274.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17207559
Unterlagen ansehen
IKA™
0025006856
VAN-SP-4 Flügelspindel
258.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17247569
Unterlagen ansehen
IKA™
0025008376
VAN-SP-5 Flügelspindel
243.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnellkupplung
  • Kraftheber einhaken
  • M2.5 Linksgewinde
Spezifikation
Spezifikation
Flügelspindel
IKA™ ROTAVISC Viskosimeter
AISI 316L
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ ROTAVISC-Flügelspindel