Learn More
IKA™ ROTAVISC-Flügelspindel
Artikelnummer. 17247569 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Größe:
12 x 83 x 12 mm (B x H x T)
149,5 x 35 x 35 mm (B x H x T)
14 x 106 x 14 mm (B x H) x T
22 x 124 x 22 mm (B x H x T)
8 x 97 x 8 mm (B x H x T)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17247569
Marke: IKA™ 0025008376
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flügelspindel für die Verwendung mit IKA™ ROTAVISC Viskosimetern.
  • Schnellkupplung
  • Kraftheber einhaken
  • M2.5 Linksgewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Flügelspindel
Zur Verwendung mit (Geräte) IKA™ ROTAVISC Viskosimeter
Beschreibung VAN-SP-5 Flügelspindel
Material AISI 316L
Größe 12 x 83 x 12 mm (B x H x T)