Learn More
IKA™ ROTAVISC-Flügelspindel
Flügelspindel für die Verwendung mit IKA™ ROTAVISC Viskosimetern.
Marke:  IKA™ 0025006854
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17287549
  • 301.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
  • Schnellkupplung
  • Kraftheber einhaken
  • M2.5 Linksgewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flügelspindel
IKA™ ROTAVISC Viskosimeter
VAN-SP-2 Flügelspindel
AISI 316L
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ ROTAVISC-Flügelspindel > Flügel-Viskosimeter-Spindel; Beschreibung:VAN-SP-2 Flügelspindel