Learn More
Brady™ Retroreflektierendes Allwetter-Etikettenband für M6/M7 Drucker
Das stark reflektierende Material leuchtet hell, wenn es von Licht getroffen wird, was ideal für Anwendungen ist, bei denen es auf eine gute Sichtbarkeit ankommt.
169.21 CHF - 271.05 CHF
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
|---|---|
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D2979, Fed. Spec. L-S-300 (Klasse 1) |
| Beschichtung | Ohne |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|
17858814
|
Brady™
174117 |
Orange | 30 ft. x 1 in. |
189.00 CHF 169.21 CHF / 1 Stück Sparen 19.79 CHF 10% Rabatt |
Verfügbar ab: 23-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
|
17881699
|
Brady™
174118 |
Gelb | 30 ft. x 1 in. | ||||||
|
17808744
|
Brady™
174128 |
Orange | 30 ft. x 2 in. |
303.00 CHF 271.05 CHF / 1 Stück Sparen 31.95 CHF 10% Rabatt |
Verfügbar ab: 23-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
|
17819124
|
Brady™
174129 |
Silber | 30 ft. x 2 in. |
303.00 CHF 271.05 CHF / 1 Stück Sparen 31.95 CHF 10% Rabatt |
Verfügbar ab: 25-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
|
17828744
|
Brady™
174130 |
Gelb | 30 ft. x 2 in. |
200.00 CHF 178.52 CHF / 1 Stück Sparen 21.48 CHF 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
Beschreibung
- Ideal für die Kennzeichnung von Werkzeugen am Arbeitsplatz, Schutzhelme, Versorgungsgehäuse, Masten und Sockel, Dachausrüstung, Gestelle und Regale
- Retroreflektierende Folie und druckempfindlicher Acrylklebstoff erfüllen die Federal Spec L-S-300 für Reflektivität
- Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich beträgt 4 bis 6 Jahre
- Betriebstemperatur von -40 °C bis 70 °C (-40 °F °bis 158 °F)
- Aus B-584 Kunststoffmaterial
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Ohne | |
| Thermotransfer | |
| Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 bis +70 °C | |
| 0.14 mm | |
| 9.14 m |
| ASTM D2979, Fed. Spec. L-S-300 (Klasse 1) | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
| 30 ft. | |
| -40 bis +158 °F | |
| 0,0055 in. | |
| 30 ft. |