Learn More
Brady™ Retroreflektierendes Allwetter-Etikettenband für M6/M7 Drucker
Das stark reflektierende Material leuchtet hell, wenn es von Licht getroffen wird, was ideal für Anwendungen ist, bei denen es auf eine gute Sichtbarkeit ankommt.
Marke: Brady™ 174129
217.74 CHF gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28026" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal für die Kennzeichnung von Werkzeugen am Arbeitsplatz, Schutzhelme, Versorgungsgehäuse, Masten und Sockel, Dachausrüstung, Gestelle und Regale
- Retroreflektierende Folie und druckempfindlicher Acrylklebstoff erfüllen die Federal Spec L-S-300 für Reflektivität
- Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich beträgt 4 bis 6 Jahre
- Betriebstemperatur von -40 °C bis 70 °C (-40 °F °bis 158 °F)
- Aus B-584 Kunststoffmaterial
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Silber | |
| Kontinuierlich | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 bis +70 °C | |
| 0.14 mm | |
| 30 ft. | |
| 2 in. | |
| M6C-2000-584-SL |
| ASTM D2979, Fed. Spec. L-S-300 (Klasse 1) | |
| Ohne | |
| Glanz | |
| Kunststoff | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
| 30 ft. | |
| -40 bis +158 °F | |
| 0,0055 in. | |
| 30 ft. x 2 in. | |
| 9.14 m | |
| 50.8 mm |