Learn More
Brady™ Retroreflektierendes Allwetter-Etikettenband für M6/M7 Drucker
Das stark reflektierende Material leuchtet hell, wenn es von Licht getroffen wird, was ideal für Anwendungen ist, bei denen es auf eine gute Sichtbarkeit ankommt.
Marke:  Brady™ 174128
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17808744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00 CHF
    271.05 CHF / 1 Stück
    Sparen 31.95 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 09-11-2026
Beschreibung
  • Ideal für die Kennzeichnung von Werkzeugen am Arbeitsplatz, Schutzhelme, Versorgungsgehäuse, Masten und Sockel, Dachausrüstung, Gestelle und Regale
  • Retroreflektierende Folie und druckempfindlicher Acrylklebstoff erfüllen die Federal Spec L-S-300 für Reflektivität
  • Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich beträgt 4 bis 6 Jahre
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 70 °C (-40 °F °bis 158 °F)
  • Aus B-584 Kunststoffmaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Orange
Kontinuierlich
Einseitig bedruckbar
Etikett
Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung
Nein
Rechteck
-40 bis +70 °C
0.14 mm
30 ft.
2 in.
M6C-2000-584-OR
ASTM D2979, Fed. Spec. L-S-300 (Klasse 1)
Ohne
Glanz
Kunststoff
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
30 ft.
-40 bis +158 °F
0,0055 in.
30 ft. x 2 in.
9.14 m
50.8 mm