Learn More
Brady™ Repositionierbare Mehrzweck-Etiketten aus Vinylgewebe für M6/M7
Nach der Anwendung CleanLift™ Die Vinyl-Stoffetiketten dieser Serie sind permanent oder repositionierbar.
40.69 CHF - 100.48 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 30
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17818304
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
173312
0,5 x 0,5 in. M710, BMP71 12,7 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
74.90 CHF
67.55 CHF / 500 Stück
Sparen 7.35 CHF
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17898244
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
174348
0,5 x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12,7 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
80.90 CHF
72.98 CHF / 500 Stück
Sparen 7.92 CHF
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
17818814
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
173405
0,5 x 1 in. M710, BMP71 12,7 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
86.10 CHF
77.68 CHF / 500 Stück
Sparen 8.42 CHF
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17808464
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174214
0,5 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12,7 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
93.00 CHF
83.92 CHF / 500 Stück
Sparen 9.08 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
17819104
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173356
0,5 x 1,5 in. M710, BMP71 12,7 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
76.05 CHF
68.62 CHF / 500 Stück
Sparen 7.43 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
17889164
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174264
0,5 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12,7 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
82.25 CHF
74.12 CHF / 500 Stück
Sparen 8.13 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
17809024
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173428
0,75 x 0,5 in. M710, BMP71 19,05 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
68.30 CHF
61.60 CHF / 500 Stück
Sparen 6.70 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
17888214
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174183
0,75 x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 19,05 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
73.80 CHF
66.57 CHF / 500 Stück
Sparen 7.23 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
17848194
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174176
0,75 x 0,25 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 19,05 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
84.70 CHF
76.41 CHF / 750 Stück
Sparen 8.29 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Verfügbar ab: 09-12-2026
Añadir a la cesta
17899024
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173431
0,75 x 0,25 in. M710, BMP71 19,05 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
78.45 CHF
70.74 CHF / 750 Stück
Sparen 7.71 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
17858934
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174554
1 x 0,375 in. M710, BMP71 25,4 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
81.65 CHF
73.67 CHF / 500 Stück
Sparen 7.98 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
17891669
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173720
1 x 0,375 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm
79.25 CHF
500 Stück
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Verfügbar ab: 11-01-2027
Añadir a la cesta
17828464
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174217
1 x 0,75 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
60.95 CHF
54.99 CHF / 250 Stück
Sparen 5.96 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Verfügbar ab: 08-01-2027
Añadir a la cesta
17859174
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173402
1 x 0,75 in. M710, BMP71 25,4 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
56.50 CHF
50.91 CHF / 250 Stück
Sparen 5.59 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Verfügbar ab: 09-12-2026
Añadir a la cesta
17849134
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173396
1 x 1 in. M710, BMP71 25,4 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
61.05 CHF
55.06 CHF / 250 Stück
Sparen 5.99 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
17898264
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174224
1 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
65.95 CHF
59.49 CHF / 250 Stück
Sparen 6.46 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Verfügbar ab: 09-12-2026
Añadir a la cesta
17888994
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174279
1 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
84.00 CHF
75.82 CHF / 250 Stück
Sparen 8.18 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
17851419
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173843
1,5 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38,1 mm
93.35 CHF
250 Stück
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Verfügbar ab: 30-12-2026
Añadir a la cesta
17858794
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173348
1,5 x 0,75 in. M710, BMP71 38,1 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
67.10 CHF
60.53 CHF / 250 Stück
Sparen 6.57 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
17828904
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173341
1,5 x 1 in. M710, BMP71 38,1 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
77.85 CHF
70.18 CHF / 250 Stück
Sparen 7.67 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
17899094
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174606
1,5 x 1,5 in. M710, BMP71 38,1 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
98.00 CHF
88.42 CHF / 250 Stück
Sparen 9.58 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
17808974
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174272
1,5 x 0,75 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38,1 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
72.50 CHF
65.40 CHF / 250 Stück
Sparen 7.10 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Verfügbar ab: 08-01-2027
Añadir a la cesta
17859034
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174075
1,25 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 31,75 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
84.90 CHF
76.59 CHF / 250 Stück
Sparen 8.31 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Verfügbar ab: 08-01-2027
Añadir a la cesta
17818474
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174237
2,5 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 63,5 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
48.80 CHF
43.97 CHF / 100 Stück
Sparen 4.83 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Verfügbar ab: 09-12-2026
Añadir a la cesta
17898844
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173376
2,5 x 1 in. M710, BMP71 63,5 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
45.15 CHF
40.69 CHF / 100 Stück
Sparen 4.46 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
17808444
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173851
4 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 101,6 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
79.25 CHF
71.50 CHF / 100 Stück
Sparen 7.75 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Verfügbar ab: 08-01-2027
Añadir a la cesta
17859054
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174607
4 x 1,5 in. M710, BMP71 101,6 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
73.35 CHF
66.21 CHF / 100 Stück
Sparen 7.14 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Verfügbar ab: 09-12-2026
Añadir a la cesta
17871679
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173768
4 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 101,6 mm
52.50 CHF
100 Stück
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Verfügbar ab: 30-12-2026
Añadir a la cesta
17898124
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173860
6 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 152,4 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
65.75 CHF
59.32 CHF / 50 Stück
Sparen 6.43 CHF
9% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Verfügbar ab: 08-01-2027
Añadir a la cesta
17838244
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174195
0,275 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,99 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
113.00 CHF
100.48 CHF / 750 Stück
Sparen 12.52 CHF
11% Rabatt
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Kleber und Gewebeunterlage verfügen über eine hervorragende Haltekraft, ermöglichen jedoch eine saubere Entfernung und Neupositionierung
  • Klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
  • Speziell formulierter Decklack für hohe Druckqualität
  • Seidenmattes Finish für knackige, saubere Optik
  • Aus B-498 Vinylmaterial
Especificaciones
Especificaciones
Nicht autoklavierbar
Weiß
Thermotransfer
Nein
-40 °C bis +80 °C
0.185 mm
Ohne
Einseitig bedruckbar
Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Laborkennzeichnung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
-40 °F bis +176 °F
0,0073 in.
Videos
SDS
Documentos
Documentos