Learn More
Brady™ Repositionierbare Mehrzweck-Etiketten aus Vinylgewebe für M6/M7
Nach der Anwendung CleanLift™ Die Vinyl-Stoffetiketten dieser Serie sind permanent oder repositionierbar.
Marke:  Brady™ 174606
79.58 CHF gültig bis 2026-12-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28038" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17899094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00 CHF
    88.42 CHF / 250 Stück
    Sparen 9.58 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Kleber und Gewebeunterlage verfügen über eine hervorragende Haltekraft, ermöglichen jedoch eine saubere Entfernung und Neupositionierung
  • Klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
  • Speziell formulierter Decklack für hohe Druckqualität
  • Seidenmattes Finish für knackige, saubere Optik
  • Aus B-498 Vinylmaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Abziehbares Gummi
Weiß
Stanzform
Einseitig bedruckbar
Etikett
Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Laborkennzeichnung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Nein
Quadratisch
-40 °C bis +80 °C
0.185 mm
1,5 in.
38.1 mm
M7-32-498
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Ohne
Seidenmatt
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
250 Etiketten
-40 °F bis +176 °F
0,0073 in.
1,5 x 1,5 in.
1,5 in.
38,1 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Promo
Expires: 2026-12-31
Spotlight-Angebote
Promo Code: 28038
Entdecken Sie die Spotlight-Aktionen des Fisher Scientific-Kanals mit exklusiven Angeboten für Laborchemikalien, Geräte, Verbrauchsmaterialien und wichtige Laborbedarfartikel, die nur für begrenzte Zeit verfügbar sind.
Applying Promo and Adding