Learn More
Brady™ Repositionierbare Mehrzweck-Etiketten aus Vinylgewebe für M6/M7
Nach der Anwendung CleanLift™ Die Vinyl-Stoffetiketten dieser Serie sind permanent oder repositionierbar.
Marke: Brady™ 174607
59.59 CHF gültig bis 2026-12-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28038" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kleber und Gewebeunterlage verfügen über eine hervorragende Haltekraft, ermöglichen jedoch eine saubere Entfernung und Neupositionierung
- Klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
- Speziell formulierter Decklack für hohe Druckqualität
- Seidenmattes Finish für knackige, saubere Optik
- Aus B-498 Vinylmaterial
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Abziehbares Gummi | |
| Weiß | |
| Stanzform | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Laborkennzeichnung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 °C bis +80 °C | |
| 0.185 mm | |
| 4 in. | |
| 38.1 mm | |
| M7-33-498 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt | |
| Ohne | |
| Seidenmatt | |
| Vinyl | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M710, BMP71 | |
| 100 Etiketten | |
| -40 °F bis +176 °F | |
| 0,0073 in. | |
| 4 x 1,5 in. | |
| 1,5 in. | |
| 101,6 mm |