Learn More
Techne™ Kältebad
Geeignet für großen Temperaturbereich
4400.00 CHF - 5150.00 CHF
Spezifikation
Eigenschaften | Umwälzbad mit integrierter Kühleinheit, Temperaturbereich von -35°C bis +100°C, Robuste Edelstahlkonstruktion, Drei Modelle von Kühlbädern verfügbar: 7, 12, 22 Liter, 3 Jahre Garantie. |
---|---|
Gewährleistung | 3 Jahre |
Spannung | 230 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11553769
|
Techne™
12212-04 |
RB-5A | 7 l |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11543769
|
Techne™
12212-02 |
RB-12A | 12 l |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Integriertes Kälteaggregat zur effizienten Kühlung
- Robuste Edelstahlkonstruktion zur leichten Reinigung
Spezifikation
Umwälzbad mit integrierter Kühleinheit, Temperaturbereich von -35°C bis +100°C, Robuste Edelstahlkonstruktion, Drei Modelle von Kühlbädern verfügbar: 7, 12, 22 Liter, 3 Jahre Garantie. | |
3 Jahre | |
230 V | |
50/60 Hz |