Learn More
Techne™ Kältebad
Click to view available options
Modell:
RB-12A
RB-5A
Kapazität (metrisch):
7 l
12 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Integriertes Kälteaggregat zur effizienten Kühlung
- Robuste Edelstahlkonstruktion zur leichten Reinigung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 12 l |
| Kühlleistung | 20°C bei 240W, 0°C bei 240W, -10° C bei 230W |
| Temperaturbereich | 35°C bis 100°C |
| Eigenschaften | Umwälzbad mit integrierter Kühleinheit, Temperaturbereich von -35°C bis +100°C, Robuste Edelstahlkonstruktion, Drei Modelle von Kühlbädern verfügbar: 7, 12, 22 Liter, 3 Jahre Garantie. |
| Modell | RB-12A |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |