Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TNF-alpha Protein
A DNA sequence encoding the Mouse TNF-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 2310.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001265530.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 21926 |
Name | TNF-alpha Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15913978
|
enQuireBio™
QP10470-EC-5UG |
5 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15993968
|
enQuireBio™
QP10470-EC-20UG |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15983968
|
enQuireBio™
QP10470-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15903978
|
enQuireBio™
QP10470-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_001265530.1 | |
TNF-alpha Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLRSSSQNSS DKPVAHVVAN HQVEEQLEWL SQRANALLAN GMDLKDNQLV VPADGLYLVY SQVLFKGQGC PDYVLLTHTV SRFAISYQEK VNLLSAVKSP CPKDTPEGAE LKPWYEPIYL GGVFQLEKGD QLSAEVNLPK YLDFAESGQV YFGVIAL | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
21926 | |
Research Use Only | |
TNF | |
The ED50 as determined by a cytotoxicity assay using murine L929 cells is less than 0.1 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 107 IU/mg in the presence of actinomycin D. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.2, lyophilized |