Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TNF-alpha Protein
A DNA sequence encoding the Mouse TNF-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10470-ec-20ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15993968
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001265530.1
TNF-alpha Protein
Research Use Only
TNF
The ED50 as determined by a cytotoxicity assay using murine L929 cells is less than 0.1 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 107 IU/mg in the presence of actinomycin D.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.2, lyophilized
21926
20 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MLRSSSQNSS DKPVAHVVAN HQVEEQLEWL SQRANALLAN GMDLKDNQLV VPADGLYLVY SQVLFKGQGC PDYVLLTHTV SRFAISYQEK VNLLSAVKSP CPKDTPEGAE LKPWYEPIYL GGVFQLEKGD QLSAEVNLPK YLDFAESGQV YFGVIAL
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.