Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse M-CSF Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
411.00 CHF - 3605.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 12977 |
---|---|
Molekulargewicht | 26 kDa (monomer) |
Name | M-CSF |
Quelle | E. coli-derived mouse M-CSF protein Lys33-Glu262,with an N-terminal Met |
Strukturform | Disulfide-linked homodimer |
Produktcode | Marke | Menge | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18138590
|
R&D Systems™
416-ML-010/CF |
10 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
411.00 CHF
10 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18368397
|
R&D Systems™
416-ML-010 |
10 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
411.00 CHF
10 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18387427
|
R&D Systems™
416-ML-050 |
50 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
1105.00 CHF
50 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18137760
|
R&D Systems™
416-ML-050/CF |
50 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
1105.00 CHF
50 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18716497
|
R&D Systems™
416-ML-500 |
500 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
3605.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
The Recombinant Mouse M-CSF Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse M-CSF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
12977 | |
M-CSF | |
Disulfide-linked homodimer | |
Recombinant |
26 kDa (monomer) | |
E. coli-derived mouse M-CSF protein Lys33-Glu262,with an N-terminal Met | |
Unconjugated | |
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |