Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse M-CSF Protein
Click to view available options
Menge:
10 μg
50 μg
500 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Mouse M-CSF Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse M-CSF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 12977 |
| Molekulargewicht | 26 kDa (monomer) |
| Name | M-CSF |
| Menge | 10 μg |
| Quelle | E. coli-derived mouse M-CSF protein Lys33-Glu262,with an N-terminal Met |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Strukturform | Disulfide-linked homodimer |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |