Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL5 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse IL5, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 1795.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_034688.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 16191 |
Name | IL5 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15913918
|
enQuireBio™
QP10454-EC-5UG |
5 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15903918
|
enQuireBio™
QP10454-EC-25UG |
25 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15983908
|
enQuireBio™
QP10454-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15993908
|
enQuireBio™
QP10454-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_034688.1 | |
IL5 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEIPMSTVVK ETLTQLSAHR ALLTSNETMR LPVPTHKNHQ LCIGEIFQGL DILKNQTVRG GTVEMLFQNL SLIKKYIDRQ KEKCGEERRR TRQFLDYLQE FLGVMSTEWA MEG | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
16191 | |
Research Use Only | |
IL5 | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 2 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 m filtered 20 mM Tris, pH 9.0, 150 mM NaCl, lyophilized |