Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL5 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse IL5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10454-ec-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15903918
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_034688.1
IL5 Protein
Research Use Only
IL5
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 2 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg.
Mouse
Untagged
0.2 m filtered 20 mM Tris, pH 9.0, 150 mM NaCl, lyophilized
16191
25 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MEIPMSTVVK ETLTQLSAHR ALLTSNETMR LPVPTHKNHQ LCIGEIFQGL DILKNQTVRG GTVEMLFQNL SLIKKYIDRQ KEKCGEERRR TRQFLDYLQE FLGVMSTEWA MEG
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.