Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGRN Protein
A cDNA sequence encoding the PGRN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
154.00 CHF - 2030.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 2896 |
---|---|
Name | PGRN Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Gensymbol | GRN |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15975258
|
enQuireBio™
QP10817-2UG |
2 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15965258
|
enQuireBio™
QP10817-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15955258
|
enQuireBio™
QP10817-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
2896 | |
Research Use Only | |
GRN | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MWTLVSWVAL TAGLVAGTRC PDGQFCPVAC CLDPGGASYS CCRPLLDKWP TTLSRHLGGP CQVDAHCSAG HSCIFTVSGT SSCCPFPEAV ACGDGHHCCP RGFHCSADGR SCFQRSGNNS VGAIQCPDSQ FECPDFSTCC VMVDGSWGCC PMPQASCCED RVHCCPHGAF CDLVHTRCIT PTGTHPLAKK LPAQRTNRAV ALSSSVMCPD ARSRCPDGST CCELPSGKYG CCPMPNATCC SDHLHCCPQD TVCDLIQSKC LSKENATTDL LTKLPAHTVG DVKCDMEVSC PDGYTCCRLQ SGAWGCCPFT QAVCCEDHIH CCPAGFTCDT QKGTCEQGPH QVPWMEKAPA HLSLPDPQAL KRDVPCDNVS SCPSSDTCCQ LTSGEWGCCP IPEAVCCSDH QHCCPQGYTC VAEGQCQRGS EIVAGLEKMP ARRASLSHPR DIGCDQHTSC PVGQTCCPSL GGSWACCQLP HAVCCEDRQH CCPAGYTCNV KARSCEKEVV SAQPATFLAR SPHVGVKDVE CGEGHFCHDN QTCCRDNRQG WACCPYRQGV CCADRRHCCP AGFRCAARGT KCLRREAPRW DAPLRDPALR QLL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
PGRN Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Activates ERK phosphorylation in THP-1 and MCF10A cells and induces cell migration of THP-1 monocytic leukemia cells. | |
Human | |
Untagged | |
The protein solution contains 1xPBS. |