Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGRN Protein
A cDNA sequence encoding the PGRN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10817-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15955258
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
2896
100 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Activates ERK phosphorylation in THP-1 and MCF10A cells and induces cell migration of THP-1 monocytic leukemia cells.
Human
Untagged
The protein solution contains 1xPBS.
PGRN Protein
Research Use Only
GRN
Recombinant Protein
Human (HEK293)
MWTLVSWVAL TAGLVAGTRC PDGQFCPVAC CLDPGGASYS CCRPLLDKWP TTLSRHLGGP CQVDAHCSAG HSCIFTVSGT SSCCPFPEAV ACGDGHHCCP RGFHCSADGR SCFQRSGNNS VGAIQCPDSQ FECPDFSTCC VMVDGSWGCC PMPQASCCED RVHCCPHGAF CDLVHTRCIT PTGTHPLAKK LPAQRTNRAV ALSSSVMCPD ARSRCPDGST CCELPSGKYG CCPMPNATCC SDHLHCCPQD TVCDLIQSKC LSKENATTDL LTKLPAHTVG DVKCDMEVSC PDGYTCCRLQ SGAWGCCPFT QAVCCEDHIH CCPAGFTCDT QKGTCEQGPH QVPWMEKAPA HLSLPDPQAL KRDVPCDNVS SCPSSDTCCQ LTSGEWGCCP IPEAVCCSDH QHCCPQGYTC VAEGQCQRGS EIVAGLEKMP ARRASLSHPR DIGCDQHTSC PVGQTCCPSL GGSWACCQLP HAVCCEDRQH CCPAGYTCNV KARSCEKEVV SAQPATFLAR SPHVGVKDVE CGEGHFCHDN QTCCRDNRQG WACCPYRQGV CCADRRHCCP AGFRCAARGT KCLRREAPRW DAPLRDPALR QLL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.